Print…
Procurou por: Sistemas para digestão
37  resultados encontrados
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Além das tradicionais pastilhas Kjeldahl de 5 g, adicionadas como catalisadores à mistura de digestão, a Merck Millipore propõe agora a pastilha de 3,...
Fornecedor: Merck
Descrição: Silicone anti-foaming agent
Código de Artigo: (1.08030.1000)
Fornecedor: Merck
Descrição: Catalizador Kjeldahl acc. com Wieninger, Composição: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Código de Artigo: (330666A)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 UN
MSDS Certificados
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Código de Artigo: (ACRO243920025)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Composição: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: Unidades de digestão Kjeldahl completamente automáticas para análise de azoto e determinação de proteínas, que inclui a tecnologia TEMS™ que é mais ec...
Fornecedor: THOMPSON & CAPPER
Descrição: Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
Código de Artigo: (BEHRB00217638)
Fornecedor: BEHR
Descrição: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BEHRB00217639)
Fornecedor: BEHR
Descrição: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: BEHR
Descrição: A determinação do CQO é um parâmetro total muito importante para medições de águas residuais e esgotos. As estações de trabalho Behr garantem uma anál...
Código de Artigo: (705-0561)
Fornecedor: Hach
Descrição: This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 min.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: BEHR
Descrição: behrotest® InKjel digestion units are equipped with a high-performance infrared heater.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom