Print…
Colorímetro, Spectroquant® Multy
Fornecedor: Merck
1.73630.0001EA 1570 EUR
MERC1.73630.0001
Colorímetro, Spectroquant® Multy
O Spectroquant® Multy é o instrumento ideal para uma introdução económica e, no entanto, abrangente, à análise fotométrica da água. O equipamento está pré-programado para utilizar mais de 130 testes Spectroquant® e testes em célula, e abrange todos os parâmetros essenciais de análise de águas residuais e água potável como, por exemplo, COD, azoto total, fósforo total, entre outros. Permite ainda detectar, de forma muito precisa, níveis de cianeto, arsénio, cádmio e outros materiais. A vasta gama de kits de teste Spectroquant® fáceis de manusear oferece a solução adequada para cada utilizador. As pilhas recarregáveis incluídas e o estojo prático permitem utilizar o instrumento em qualquer lugar, em qualquer momento. Os métodos podem ser actualizados de forma completamente gratuita via Internet.
  • Fácil de usar
  • Instrumento impermeável (quando não está em carregamento)
  • Construção robusta para utilizar no terreno ou em laboratório
  • Carregamento da pilha enquanto o instrumento é utilizado com o carregador integrado
Para ver a gama completa dos testes, consulte a tabela "Kits de teste, Spectroquant®".
Fornecimento: colorímetro Multy, caixa, unidade de adaptador para células redondas de 16mm, tampa para a unidade do adaptador, 7 pilhas recarregáveis, pilha de lítio (para garantir o armazenamento dos dados), cabo de interface para ligação ao PC, células redondas de 3x16 mm, células redondas de 3x24 mm.