Print…
Procurou por: Colorímetros Multiparamétricos
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.73635.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: O colorímetro robusto e portátil Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH cobre os 5 parâmetros chave mais improtantes para controlo da desinfeção (maior...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: WATER-ID PRIMELAB
Descrição: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
Novo produto
Código de Artigo: (1.73632.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: Um instrumento portátil concebido para medições 'no local'.
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS
Código de Artigo: (705-0744)
Fornecedor: Hach
Descrição: The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Hach
Descrição: Os colorímetros LICO 620 e LICO 690 são ideais para medições de cor profissionais de líquidos claros e transparentes com tecnologia de feixe de referê...
Código de Artigo: (705-0923)
Fornecedor: Lovibond
Descrição: O MD 610 combina a mobilidade de um fotómetro portátil com as características de um fotómetro de laboratório. Este equipamento tem mais de 120 métodos...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (LOVI210000)
Fornecedor: Lovibond
Descrição: Multiparameter colorimeter, Portable with rechargeable battery, MultiDirect Photometer, Comprimentos de onda: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm, 265×195×70 mm
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (705-0920)
Fornecedor: Lovibond
Descrição: The MD 600 is designed for the outdoor professional or on-site visits. It contains more than 120 pre-programmed methods.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (705-0732)
Fornecedor: Thermo Orion
Descrição: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ3700 colorimeter with 90 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (705-0731)
Fornecedor: Thermo Orion
Descrição: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ4000 colorimeter with 65 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom