Print…
Procurou por: Contadores de colónias
20  resultados encontrados
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (710-2246)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Counter-Pen é uma combinação de marcador e contador digital projetado para o laboratório e a fábrica. Cada vez que uma marca preta é feita com a canet...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Contadores de colónias Premium 150 e Premium 90 HR e sistemas de medição de zonas.
Promoção
Código de Artigo: (710-2072)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Auto lite is the latest affordable, automated colony counting device. The Auto lite is available in one configuration and features simpl...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (INSC438000)
Fornecedor: INTERSCIENCE
Descrição: Scan 4000 is an ultra-high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibitio...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (INSC436000)
Fornecedor: INTERSCIENCE
Descrição: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (INSC436300)
Fornecedor: INTERSCIENCE
Descrição: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (710-1868)
Fornecedor: INTERSCIENCE
Descrição: The Scan 100 is designed with a LED system and an ergonomic hand rest.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (INSC437000)
Fornecedor: INTERSCIENCE
Descrição: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (720-0098)
Fornecedor: GERBER FUNKE DR N.
Descrição: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (REIC13332600)
Fornecedor: REICHERT INC.
Descrição: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (710-1700)
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Cole Parmer
Descrição: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Código de Artigo: (710-1970)
Fornecedor: SYNBIOSIS
Descrição: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SYNBACOLAD2)
Fornecedor: SYNBIOSIS
Descrição: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HEATHROW
Descrição: O eCount™ tudo-em-um é a combinação de um contador electrónico multifuncional com uma caneta Sharpie®, para marcação de placas de Petri, o que evita e...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom