Print…
Banhos de Viscosidade, Banhos de óleo
Fornecedor: Julabo
461-0385EA 3340 EUR
JULA9162331 JULA9162518 JULA9162616
Banhos de Viscosidade, Banhos de óleo
Uma gama de banhos estáveis e controlados termostaticamente para aplicações com temperatura visível e precisa na cuba do banho, especialmente adequados para medições de viscosímetro capilar.
  • É fácil observar o fluxo de líquido através do viscosímetro
  • Estabilidade: ±0,01 °C
  • Programador com relógio de tempo real
  • Prático display VFD para valores de temperatura nominal e real
Os banhos Julabo estão equipados com uma bobina de refrigeração integrada, para aplicações a uma temperatura aproximada da temperatura ambiente, utilizando a refrigeração da água da rede de abastecimento. Para alcançar temperaturas na ordem de 0 °C ou mesmo tão baixas como -40 °C, é necessária uma unidade de refrigeração adicional com uma bobina de refrigeração especial.
ME-18V
O modelo topo de gama é fornecido com uma cuba de aço inoxidável com uma cobertura de banho isolada. As duas janelas de 185×245 mm são feitas de camadas múltiplas de vidro de isolamento. Pode ser utilizado de acordo com a ASTM D445.