Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (3)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Controladores do termostato
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Ordenar por:
Código de Artigo: (462-0205)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O termóstato de imersão MX é fácil de usar, com três botões de controlo e indicações no ecrã. O prático controlo deslizante permite um controlo fácil ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (FUNGB200B20)
Fornecedor:  FUNGILAB
Descrição:   [EN]THERMOSTAT 20L D:14CM THERMOVISC 200 1 * 1 unid.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição:   A gama de termóstatos de uso geral Optima™ pode ser combinada com banhos de plástico, banhos de aço inoxidável premium ou unidades de refrigeração. Os...
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Os potentes e robustos circuladores de laboratório CORIO™ proporcionam a temperatura exata, precisão absoluta e uma ampla amplitude térmica de funcion...
Fornecedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição:   A gama de termóstatos avançados Optima™ pode ser combinada com banhos de plástico, banhos de aço inoxidável premium ou unidades de refrigeração. Os te...
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Série de termóstatos de imersão de aquecimento com uma ampla gama de funcionalidades e características, para as suas necessidades de aplicação.
Código de Artigo: (461-1241)
Fornecedor:  LAUDA
Descrição:   O termóstato de imersão Alpha tem uma consola de controlo fácil de usar com 3 botões, e um display LED grande, de leitura fácil, para simplificar a na...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  LAUDA
Descrição:   Termóstatos de imersão com navegação de menu em texto normal para utilização fácil. Existem vários módulos de interface disponíveis como acessórios. O...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 19
  1  2  3  Próxima 