Print…
Banhos e tampas em plástico, P series
Fornecedor: Grant
Optima®
461-4233EA 381 EUR
461-4233 461-4232 461-4231
Banhos e tampas em plástico, P series
Banhos Banhos-maria sem agitação
Uma série de banhos rentáveis, em plástico, para o uso com todos os termostatos Optima.
  • Gama de temperatura ambiente de 5 até 99 ° C
  • Construção robusta, com paredes duplas, rígidas
  • Fácil de limpar
Informações de encomenda: Todos os banhos incluem uma plataforma para montagem do controlador. Recomenda-se a utilização de tampas para temperaturas superiores a 60ºC. As tampas são fornecidas à parte.
Atenção: * RT = Ambiente