Circuladores de aquecimento
Fornecedor: Julabo
461-0168EA
5550
EUR
JULA9352512
Circuladores de aquecimento
Circuladores de aquecimento com cubas de aço inoxidável para aplicações de temperatura interna e externa. As unidades são potentes e adequam-se a sistemas externos abertos ou fechados, com operação simultânea na cuba. Os modelos estão disponíveis em diferentes tamanhos do banho e com várias opções de funcionamento. Acessórios: sensores externos PT100, fluidos de banho, tubos e adaptadores para ligar a sistemas externos. Todos os modelos com uma bobina de refrigeração integrada para aplicações à temperatura ambiente ou próxima desta.
- O sistema de alerta precoce assinala uma diminuição do nível de fluido do banho
- Controlo da temperatura PID com compensação da variação e capacidade da bomba electronicamente ajustável
- Interface RS232
Modelos MA: As características incluem display multifunções (LED) para indicação do valor real, até três pontos definidos, funções de aviso de temperatura alta/baixa e protecção contra temperatura excessiva. Possibilidade de calibração simultânea de três temperaturas.
Modelos ME: As características incluem display multifunções (LED) para indicação do valor real, até três pontos definidos, funções de aviso de temperatura alta/baixa e protecção contra temperatura excessiva. Possibilidade de calibração simultânea de três temperaturas. Têm as mesmas características dos modelos MA, e têm ainda um cómodo display VFD de leitura fácil, para a indicação simultânea do valor interno/externo definido e dos valores reais, e controlo da temperatura PID em cascata, para a máxima estabilidade térmica interna e externa.
Modelos ME: As características incluem display multifunções (LED) para indicação do valor real, até três pontos definidos, funções de aviso de temperatura alta/baixa e protecção contra temperatura excessiva. Possibilidade de calibração simultânea de três temperaturas. Têm as mesmas características dos modelos MA, e têm ainda um cómodo display VFD de leitura fácil, para a indicação simultânea do valor interno/externo definido e dos valores reais, e controlo da temperatura PID em cascata, para a máxima estabilidade térmica interna e externa.
O sistema de alerta precoce assinala uma diminuição do nível de fluido do banho
Controlo da temperatura PID com compensação da variação e capacidade da bomba electronicamente ajustável
Regulação electrónica da capacidade da bomba, com indicação do estágio da bomba no display
Ligação a sensor externo PT100 para medição e controlo
Programador integrado com 10 passos de programação
Interface RS232
Controlo da temperatura PID com compensação da variação e capacidade da bomba electronicamente ajustável
Regulação electrónica da capacidade da bomba, com indicação do estágio da bomba no display
Ligação a sensor externo PT100 para medição e controlo
Programador integrado com 10 passos de programação
Interface RS232
Modelos HE, SE: Características idênticas às do modelo ME e, como opção, com módulo electrónico com ligações analógicas ao registador de temperatura e ao programador do valor nominal da temperatura.
ICC (Intelligent Cascade Control), controlo da temperatura auto-optimizado, para melhores resultados
Controlo da temperatura TCF (Temperature Control Features) para limite de banda, definição de limites, factor de CoSpeed e dinâmica de controlo
Bomba de sucção e de pressão especialmente potente até 1,1 bar, ajustável electronicamente
ICC (Intelligent Cascade Control), controlo da temperatura auto-optimizado, para melhores resultados
Controlo da temperatura TCF (Temperature Control Features) para limite de banda, definição de limites, factor de CoSpeed e dinâmica de controlo
Bomba de sucção e de pressão especialmente potente até 1,1 bar, ajustável electronicamente
Modelos HL, SL: Têm as mesmas características dos modelos HE/SE e têm ainda um display LCD com instruções, retroiluminado, com menu interactivo e ligações para válvulas de solenóide opcionais ou aquecedor auxiliar HST com capacidade de aquecimento adicional de 4 kW.
Interface RS232/RS485 para possibilidades abrangentes de comunicação e trabalho em rede
Programador integrado para 6 programas de 60 passos
Interface RS232/RS485 para possibilidades abrangentes de comunicação e trabalho em rede
Programador integrado para 6 programas de 60 passos
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22 - 26 l/min, pressão de 700 mbar, sucção de 400 mbar
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22 - 26 l/min, pressão de 700 mbar, sucção de 400 mbar
Certificações: Classificação (de acordo com DIN 12876-1: 3): MA, ME, HE, SE, HL, SL
Informações de encomenda: Todas as unidades com uma interface RS232 podem usar o software gratuito EasyTemp para controlo via PC; o software pode ser descarregado gratuitamente. Contacte a Avantor para obter mais informações.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto