Print…
Procurou por: Sistemas de controlo da temperatura
9  resultados encontrados
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Julabo
Descrição: Os sistemas PRESTO® abrangem um intervalo de temperaturas de funcionamento de –93 a +250 °C, com grande capacidade de aquecimento e arrefeci...
Código de Artigo: (JULA9021709.D)
Fornecedor: Julabo
Descrição: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: LAUDA
Descrição: Process thermostats with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Fornecedor: LAUDA
Descrição: The LOOP product range includes two thermo-electric circulation thermostats for external temperature control.
Fornecedor: IKA
Descrição: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Código de Artigo: (HUBE2041.0001.01)
Fornecedor: HUBER
Descrição: BFT5 is a special heating and cooling thermostat ideal for beer-forcing test. This unit is fitted with True Adaptive temperature control and programme...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HUBER
Descrição: Unistats® are the ideal solution for fast and precise thermal control of externally connected applications. These compact units enable previously unac...
Código de Artigo: (IKAA25004524)
Fornecedor: IKA
Descrição: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HUBER
Descrição: Unistat® technology guarantees precise, reproducible temperature control results, short heating and cooling times and large temperature ranges without...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom