Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Circuladores de aquecimento
2  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Ordenar por:
Código de Artigo: (473-0031)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Este termostato de recirculação pequeno e económico é o ideal para aplicações como, por exemplo, descongelar plasma e temperar soluções fotográficas. ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Os circuladores de alta temperatura podem ser usados para aplicações de temperatura até 400 °C, dispõem de unidades com capacidades de aqueciment...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 2  de 2