Circuladores de design ergonómico e compacto, com recipientes integrados de aço inoxidável de grande volume, podendo os modelos ser arrefecidos tanto a ar, como a água. As aplicações incluem o uso com evaporadores rotativos, autoclaves, recipientes de reacção e ainda para a refrigeração de rotina de laboratórios. Todas as unidades possuem um display LED da temperatura para os valores nominal/real, integrado num teclado à prova de salpicos, e pegas encastradas integradas na caixa para facilitar a deslocação. Um tabuleiro articulado funciona como compartimento para o manual de instruções e outros documentos. A grelha de ventilação amovível permite limpar facilmente o condensador. As ranhuras de ventilação estão localizadas à frente e atrás, o que permite a colocação das unidades umas ao lado das outras. Os modelos FL2503 a FLW11006 possuem uma função de alerta precoce com monitorização por sensor, para indicar a existência de sujidade no condensador, e sistema de diagnóstico online com a função "Black Box".
- Gama de temperaturas de -20 a +40 °C e controlador PID que permite uma estabilidade térmica de ±0,5 °C
- As unidades são abastecidas pelo topo, possuem uma tampa de protecção articulada e incluem um indicador de nível fácil de ler
- Os modelos com pressão da bomba >1 bar exibem a pressão da bomba num manómetro e estão equipados com um bypass da pressão da bomba para ajustar a capacidade da bomba
- Alarmes visuais e audíveis para aviso de baixo nível de líquido
- Para facilitar o acesso, a interface RS232 e uma saída analógica de alarme estão localizadas no painel frontal
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
FL_00: 15 l/min, pressão de 350 mbar
FL_01: 23 l/min, pressão de 1000 mbar
FL_03: 40 l/min, pressão de 500 - 3000 mbar
FL_06: 60 l/min, pressão de 500 - 6000 mbar
Certificações: Classe de protecção IP de acordo com a norma IEC529; IP 21
Fornecimento: fornecidos com 2 ligações para tubagem.. Para estas unidades é recomendado o uso de água, mistura de água e glicol, e fluido térmico. Tenha em atenção que as unidades FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 e FLW20006 necessitam de uma fonte de alimentação trifásica.
Atenção: Nota: capacidade de refrigeração a 20; 0; -10 °C