Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (13)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Circuladores refrigerados
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estes circuladores constituem um meio ecológico, conservador de água e fiável de controlar a temperatura de líquidos em tanques abertos ou em sistemas...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os refrigeradores com recirculação VWR são ideais para utilização com evaporadores rotativos, uma vez que reproduzem condições de refrigeração constan...
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   De arrefecimento, Circulador, SC500w, eco, Cap.: 43 - 60 l, Gama temp.: +5...+35 °C, Estab. temp.: ±0,1 °C, Cap. de arref.: 5,0; 2,5; 1,2 kW
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Os refrigeradores de imersão FT são sobretudo utilizados para o arrefecimento, quando ligados a um circulador de aquecimento, ou para arrefecer fluido...
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Circuladores de design ergonómico e compacto, com recipientes integrados de aço inoxidável de grande volume, podendo os modelos ser arrefecidos tanto ...
Código de Artigo: (461-0324)
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   The compact AWC100 air to water recirculating cooler is designed to remove small heat loads from external systems where cooling water can be above amb...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SCOI285414320)
Fornecedor:  SI Analytics
Descrição:   The CK 310 flouro-hydrocarbon gas-free flow through cooler mechanically cools the bath fluid and is filled with environment compatible coolant R 134a....
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (461-3170)
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   FD flow through coolers are used for cooling a loop circuit of a closed system, the unit must be connected in the return line of a heating circulator....
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 24
  1  2  3  Próxima