Print…
Procurou por: Termóstatos de circulação
96  resultados encontrados
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estes circuladores constituem um meio ecológico, conservador de água e fiável de controlar a temperatura de líquidos em tanques abertos ou em sistemas...
Eficiente consumo de água
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Banhos de aço inoxidável com controlador de temperatura de utilização fácil MX, com três botões de controlo e indicações no ecrã. Os banhos podem ser ...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os refrigeradores com recirculação VWR® são ideais para utilização com evaporadores rotativos, uma vez que reproduzem condições de refrigeração consta...
Código de Artigo: (462-0205)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: O termóstato de imersão MX é fácil de usar, com três botões de controlo e indicações no ecrã. O prático controlo deslizante permite um controlo fácil ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (473-0031)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este termostato de recirculação pequeno e económico é o ideal para aplicações como, por exemplo, descongelar plasma e temperar soluções fotográficas. ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Julabo
Descrição: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Maior segurança para a saúde e ambiente
Fornecedor: Julabo
Descrição: A série MAGIO™ de circuladores de refrigeração e aquecimento operam com uma temperatura de trabalho de –50 a +300 °C e capacidade de aquecimento até ...
Maior segurança para a saúde e ambiente Novo produto
Fornecedor: Julabo
Descrição: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Os potentes e robustos circuladores de laboratório CORIO™ proporcionam a temperatura exata, precisão absoluta e uma ampla amplitude térmica de funcion...
Fornecedor: Julabo
Descrição: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORI...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Refrigeradores recirculadores ecológicos que poupam água corrente, são unidades rápidas e potentes, que asseguram tempos de arrefecimento curtos, bem ...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Os circuladores de alta temperatura podem ser usados para aplicações de temperatura até 400 °C, dispõem de unidades com capacidades de aqueciment...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Os sistemas PRESTO® abrangem um intervalo de temperaturas de funcionamento de –93 a +250 °C, com grande capacidade de aquecimento e arrefeci...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Circuladores refrigerados de ultrabaixa temperatura para aquecimento e resfriamento. As unidades são adequadas para aplicações de temperatura externa ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom