Print…
Registadores gráficos de temperatura, KT800
Fornecedor: Dickson
620-2263EA 844 EUR
620-2263 620-2247 620-2246
Registadores gráficos de temperatura, KT800
Registadores gráficos Registadores
Estes registadores gráficos de temperatura KT8 compactos e robustos dispõem de um termopar K para maior flexibilidade e de um braço porta-caneta para permitir a rápida substituição da caneta e de um display digital (620-2247). Sonda de termopar K.
  • Gamas de temperaturas e tempos de registo seleccionáveis pelo utilizador
  • Alarmes visuais e audíveis
  • Possibilidade de registo ao longo de 31 dias
Fornecimento: Fornecido com quatro pilhas AA e alimentação de rede, uma caneta e certificado de calibração de fábrica. Os gráficos têm de ser encomendados em separado.