Print…
Registadores gráficos de temperatura e humidade, TH6
Fornecedor: Dickson
620-1507EA 951 EUR
620-1507 620-2504 620-1506
Registadores gráficos de temperatura e humidade, TH6
Registadores gráficos Registadores
Os registadores gráficos do TH6 suportam uma ampla gama de temperaturas e humidades. Todos os modelos TH6 incluem um gráfico circular de 6", convenientemente inserido num suporte compacto de bancada, com um painel frontal transparente. Tempo de registo seleccionável pelo utilizador: 24 horas ou 7 dias.
  • Tempo de registo e valores da gama de temperaturas seleccionáveis pelo utilizador
  • Comutáveis °C/°F
  • Caixa DIN montável no painel
Fornecimento: fornecidos com fonte de alimentação CA e bateria de reserva, para além de indicador de energia, com 1 caneta vermelha e 1 azul e 1 gráfico.