Print…
Registadores gráficos de temperatura e humidade, TH8
Fornecedor: Dickson
620-2248EA 1650 EUR
620-2248 620-2249
Registadores gráficos de temperatura e humidade, TH8
Registadores gráficos Registadores
Estes registadores gráficos são um método rápido para captar dados de temperatura e humidade. Com uma excelente resolução num gráfico de 20 cm, estes modelos estão também equipados com um braço que suporta uma caneta verticalmente oscilante, permitindo a fácil substituição da caneta, do gráfico e de um display digital.
  • Tempos de registo e gamas de temperaturas seleccionáveis pelo utilizador
  • Escalas °C/°F comutáveis e escalas de humidade (h.r.)/ponto de condensação (Td)
  • Calibração pelo utilizador
Fornecimento: Fornecido com canetas, certificado de calibração e pilhas AA de reserva. É necessário um adaptador para utilizar com estas unidades. Estão disponíveis outros diagramas a pedido.