Print…
Registadores gráficos de temperatura, SC3
Fornecedor: Dickson
620-0255EA 377 EUR
620-0255 620-0258 620-0256 620-0257 620-0259
Registadores gráficos de temperatura, SC3
Registadores gráficos Registadores
  • Suficientemente robustos para suportarem qualquer manuseamento menos cuidadoso durante o transporte e o armazenamento
  • Funcionam com uma exactidão e resolução suficientes para efeitos de controlo da qualidade e permitem efectuar registos durante 24 horas ou 7 dias
Fornecimento: Supplied with a single AA battery with a service life of two years and a red pen. Other diagrams are available on request.