Print…
Procurou por: Registadores gráficos
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (SIMEAB3500)
Fornecedor: Industrial Physics
Descrição: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HERA6383-6)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Descrição: Chart for recorder, For ambient recorders, –10…+40 °C, Days (7)
Fornecedor: DICKSON
Descrição: Chart for recorder, C456, 0...+200 °C
Código de Artigo: (620-2248)
Fornecedor: DICKSON
Descrição: Estes registadores gráficos são um método rápido para captar dados de temperatura e humidade. Com uma excelente resolução num gráfico de 20 cm, estes ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: DICKSON
Descrição: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Fornecedor: DICKSON
Descrição: Estes registadores de temperatura autónomos em um disco de Ø 100 mm fornecem um registo permanente da temperatura com um tempo de resposta médio de 11...
Fornecedor: DICKSON
Descrição: These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Código de Artigo: (620-0432)
Fornecedor: DICKSON
Descrição: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-1484)
Fornecedor: DICKSON
Descrição: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom