Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Câmaras de contagem"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/78/18945078.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Código de Artigo: (HERE1080310)
Fornecedor:  HERENZ, HEINZ GMBH
Descrição:   Clamp for haemocytometer
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  MARIENFELD
Descrição:   Highly accurate coverslips with engraved stripes make foil cells unnecessary.
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   De PS com tampa de PE. Graduado em intervalos de 10 e de 20 ml.
UOM:  1 * 200 unid.
Fornecedor:  MARIENFELD
Descrição:   Ground edges cover glass with blue counting mask and 15×15 mm with 5×5 wells (Ø = 1,382 mm)
Fornecedor:  DELTALAB
Descrição:   Single use polystyrene cups suitable for cell counting.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5