Print…
Procurou por: Calorímetros
4  resultados encontrados
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (DIDAPTD039501)
Fornecedor: DIDALAB
Descrição: This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (IKAA10002387)
Fornecedor: IKA
Descrição: Calorímetro semi-automatizado, compacto e economizador de espaço, para determinar os valores caloríficos de amostras líquidas e sólidas.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (458-0052)
Fornecedor: IKA
Descrição: The AOD 1 is used for oxidative decomposition of organic samples under pressure in a closed system.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: IKA
Descrição: The C 7000 calorimeter is designed to measure the calorific power of samples in a dry procedure.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom