Print…
Blocos de aquecimento, digitais, com controlo duplo, SBH:DC
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
444-1611EA 2220 EUR
444-1611 460-0005
Blocos de aquecimento, digitais, com controlo duplo, SBH:DC
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento digitais
Estes blocos de aquecimento digitais comportam dois blocos com controlo independente da temperatura, podendo, assim, ser configurados para temperaturas diferentes. São ideais para o aquecimento preciso de tubos de ensaio, de tubos de microcentrífuga, cuvetes e microplacas, ou para aplicações que requeiram uma transferência muito rápida das amostras entre duas temperaturas. As unidades fornecem temperaturas estáveis e uniformes, e possuem um display LED fácil de ler que indica a temperatura definida e a temperatura real.
  • Dois blocos com controlo da temperatura independente
  • A luz de aviso do aquecimento pisca quando a temperatura dos blocos excede os 50 °C
  • As unidades aquecem até 100 °C em menos de 12 min
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
  • A estabilidade térmica e a uniformidade a 37 °C são de ±0,1 °C dentro do bloco e entre vários blocos
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: Fornecidos com ferramenta para extracção de blocos. Os blocos têm de ser encomendados separadamente.
Atenção: *RT = Ambiente