Print…
Blocos de aquecimento, analógicos, SBH130
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
460-0003EA 608.11 EUR
460-0003
Blocos de aquecimento, analógicos, SBH130
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento analógicos
Temperaturas estáveis e uniformes, graças a blocos de aquecimento analógicos para o aquecimento preciso de tubos de ensaio, tubos de microcentrífuga, cuvetes e microplacas.
  • A luz de aviso do aquecimento pisca quando a temperatura dos blocos excede os 50 °C
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
  • A estabilidade térmica e a uniformidade a 37 °C são de ±0,1 °C dentro do bloco e entre vários blocos
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Informações de encomenda: fornecidos com ferramenta para extracção de blocos Os blocos têm de ser pedidos à parte.
Atenção: *RT = Ambiente