Print…
VWR®, Blocos de aquecimento, analógicos
Fornecedor: VWR
VWR®
460-3258EA 725 EUR
460-3258 460-3259 460-3249 460-3260 460-3261 460-3250 460-3251 460-3262 460-3252 460-3263 460-3253 460-3254 460-3255 460-3256
VWR®, Blocos de aquecimento, analógicos
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento analógicos
Estas unidades multiusos são ideais para incubação e activação de culturas, reacções enzimáticas, aplicações em diagnóstico clínico, imunoensaios, determinação de pontos de ebulição ou fusão e muitos outros processos laboratoriais. Dois botões separados para ajuste de temperatura permitem controlar as temperaturas baixas e elevadas. O botão da gama baixa ajusta desde a temperatura ambiente até aos 100 °C e o botão da gama elevada ajusta desde os 75 aos 150 °C. Os blocos de aquecimento têm uma temperatura constante e uma potência elevada, sendo económicos, versáteis e compactos. Cada um dos cinco modelos aceita blocos de aquecimento modulares intercambiáveis, os quais acomodam vários recipientes de amostra, tais como microtubos, tubos de centrífuga, frascos, microplacas e tubos ou tiras PCR.
  • Dispositivo multiusos para uma vasta gama de aplicações.
  • Gama de temperaturas entre a temperatura ambiente e 150 °C.
  • Adequado para os blocos de aquecimento modulares intercambiáveis da VWR® para tubos com capacidades entre 0,2 ml e os 50 ml
  • Controlos analógicos
Informações de encomenda: os blocos de aquecimento não estão incluídos - encomende-os em separado.
Atenção: * RT = Temperatura Ambiente
** ficha EU