Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "balancas-portateis"
https://pt-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Um produto ímpar, que alia a simplicidade de uma espátula a uma balança, para permitir que a amostra seja pesada de forma mais rápida e mais precisa. ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sistema portátil completo para medições de densidade, inclui uma balança portátil e um kit de determinação de densidade de sólidos e líquidos com os a...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Balança, Portable, Navigator, NVL511, Legibilidade: 0,1 g, Capac. de pesagem: 510 g, Prato: 194×203 mm
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Uma balança económica com caixa de plástico robusta e com display LCD. Pode ser utilizada com o adaptador CA ou no modo de alimentação por pilha, com ...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   A basic portable balance with an innovative design of draught shield.
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   A balança da série CL é uma balança leve e portátil perfeitamente adequada para muitas aplicações, incluindo pesagens de controlo da qualidade, formul...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   The unique YA Series' weighing pan is integrated right into its carrying case, offering the ultimate combination of portability and protection. Just f...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 15
  1  2  Próxima