Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "balancas-mecanicas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Ordenar por:
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Balança, Mechanical, TJ2611, Legibilidade: 0,1 g, Capac. de pesagem: 2610 g, Prato: 150 mm
Código de Artigo: (611-5365)
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Removable stainless steel pan, aluminium pressure cast base and beam.  These balances offer high precision and excellent value and are globa...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Balança, Mechanical, Dois feixes sem tara, 1550-SD, Legibilidade: 0,1 g, Capac. de pesagem: 2000 g, Prato: Ø 152 mm
Código de Artigo: (611-5196)
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (611-5357)
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (611-5027)
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Balança, Mechanical, Beam, 1119D, Legibilidade: 1 g, Capac. de pesagem: 20 kg, Prato: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima