Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "balancas-industriais"
https://pt-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/52/18374052.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Uma série de balanças robustas e confiáveis para uma ampla gama de aplicações em laboratório e para uso industrial.
Fornecedor:  SARTORIUS BALANCES
Descrição:   Easy operation with monolithic weighing technology for users who want to perform precise weighing.
Fornecedor:  SARTORIUS BALANCES
Descrição:   The Cubis® range represents a modular concept from Sartorius to allow the customer to choose the components that suit the application area that is of ...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Painted carbon steel platform with 5 mm thick, fixed, top plate with four R60 alloy load cells with IP 67 rating. Easy to use balance with ...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Stainless steel platform or mild steel platform with 5 mm thick, fixed, top plate with four R60 alloy load cells with IP 67 rating. Easy to ...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Waterproof compact scales designed for the food industry. Features include keypad with four mechanical switches, adjustable feet, level bubble and cov...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   As balanças industriais Defender 3000 foram concebidas para uso geral em trabalhos de pesagem, e possuem um prato de aço inoxidável com armação de aço...
Fornecedor:  OHAUS
Descrição:   Large platform bench scales that incorporate touch screen, advanced weighing and proximity sensor technologies. The easy to use control unit can be mo...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 45
  1  2  3  4  5  6  Próxima