Print…
Determinação da respiração do solo, OxiTop® Control B6/B6M
Fornecedor: WTW
OxiTop®
705-1010EA 5720 EUR
WTWA208232 WTWA208230 WTWA208231
Determinação da respiração do solo, OxiTop® Control B6/B6M
Método laboratorial para determinação da respiração microbiana do solo de acordo com a norma DIN 19 737. As medições da respiração do solo são usadas para a previsão, monitorização e verificação das medidas correctivas aplicadas, para as medições da biodegradabilidade das substâncias (pesticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.) e para a realização de testes de toxicidade. É possível efectuar esta determinação de forma muito precisa, simples e económica, utilizando o sistema de controlo OxiTop® e os recipientes medidores especiais testados na prática.
  • Simples e preciso
  • Económico
  • Os frascos e adaptadores usados na medição podem ser autoclavados a 121 °C
  • O controlador funciona num intervalo de 500 a 1350 hPa
  • A cabeça pisca durante 5 segundos quando é acedida pelo controlador
As medições da respiração do solo podem ser realizadas utilizando dois tipos diferentes de recipientes. No caso dos solos com respiração activa, em que a libertação de CO₂ é muito elevada, recomenda-se a utilização do recipiente medidor MG1.0 devido à sua grande largura de boca (aprox. 100 mm de Ø), o que significa que este recipiente pode ser facilmente utilizado com os recipientes absorventes de grandes volumes de CO₂ para a subsequente determinação da quantidade de CO₂.