Print…
Medição da CBO, OxiTop® Control 6
Fornecedor: WTW
OxiTop®
705-1000EA 4140 EUR
WTWA208201
Medição da CBO, OxiTop® Control 6
O sistema automatizado de medição da CBO, OxiTop® Control, consiste num controlador de infravermelhos e numa cabeça de medição OxiTop® Control. Este sistema é excecionalmente fácil de usar. O controlador pode configurar até 100 cabeças de medição, recebendo os dados de medição por transmissão de infravermelhos. Cada amostra é facilmente identificada e reconhecida pelo controlador, graças à cabeça de medição, cada uma está associada a um número de série exclusivo. O controlador é multilínguas para facilitar ao máximo a sua utilização. O display digital é de leitura fácil, e apresenta instruções passo-a-passo para todas as operações que o utilizador pode realizar.
  • Medições padrão e de rotina de 6 ou 12 amostras, em paralelo com a transferência automática dos dados
  • O controlador usa uma gama de medição da ordem de 0...40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l CBO
  • Atribuição automática do número de identificação das amostras
  • Período de medição: de 0,5 h a 99 dias
  • As cabeças podem armazenar até 360 conjuntos de dados
OxiTop® Control 6
Conjunto completo para 6 medições simultâneas com o controlador OxiTop® OC 100, um sistema de agitação por indução IS 6 para funcionamento com ligação à corrente de 230 V/50/60 Hz, e 6 cabeças de medição OxiTop® C, para além dos acessórios padrão adequados.
Fornecimento: fornecido com frascos de amostra castanhos, barras agitadoras, recuperador de barras agitadoras, mangas protectoras de borracha, pellets de NaOH, 1 copo de medida de 164 ml e outro de 432 ml, e inibidor de nitrificação.