Print…
Medição da CBO, OxiTop® IS6
Fornecedor: WTW
705-1002EA 2750 EUR
705-1002
Medição da CBO, OxiTop® IS6
Medição da carência bioquímica de oxigénio (CBO ou BOD) pelo método respirométrico, sem utilização de mercúrio, de acordo com a norma EN 1889-2 para autocontrolo. O sistema OxiTop® foi concebido para medir a CBO em amostras de águas residuais não altamente contaminadas, através da medição da diminuição da pressão do oxigénio e da absorção do dióxido de carbono, CO₂, gerado no frasco de amostra pelo hidróxido de sódio, NaOH.
  • Muito simples de usar e isento de mercúrio
  • Os valores registados podem ser guardados na memória até 5 dias, ou visualizados imediatamente no display digital
  • Disponíveis em versões de 6 e 12 frascos de amostra
  • Gama de medição: 0...40/80/200/400/800/2000/4000 mg/L CBO
  • Função Auto Temp - se a amostra estiver demasiado fria, o início da medição é retardado
Para utilização em conjunto com um agitador magnético e um armário termostático.
Fornecimento: The IS sets include the ready to use package of sample bottles, stirrer platform and stirrer bars, stirrer bar retriever, rubber sleeves, NaOH pellets, 1 each of overflow measuring flask 164 and 432 ml, nitrification inhibitor (thermostatic cabinet not included).