Print…
Determinação dos processos de degradação anaeróbia, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Fornecedor: WTW
OxiTop®
705-1008EA 11470 EUR
WTWA208227 WTWA208225
Determinação dos processos de degradação anaeróbia, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Medição da degradação anaeróbia, OxiTop® AN6, AN12, determinação do biogás WTW. Os processos de degradação anaeróbia ocorrem na ausência de oxigénio. Para que o espaço gasoso acima da amostra se possa encher com gás inerte, o frasco medidor possui conexões laterais cuja vedação é efectuada por septos. Ocorrida a degradação anaeróbia, o CO₂ dissolvido é então empurrado para fora, sendo depois removido do espaço gasoso por meio de um absorvente de CO₂. A diferença de pressão resultante é proporcional à concentração de CO₂, e a sobrepressão remanescente é proporcional à concentração de metano. O processo de degradação pode ser observado no modo operativo "pressure" (pressão).
  • O controlador funciona num intervalo de 500 a 1350 hPa
  • A cabeça pisca durante 5 segundos quando é acedida pelo controlador
Fornecimento: Os conjuntos AN incluem o pack pronto a usar de frascos e adaptadores de amostras, tabuleiro de agitação e agitadores, cabeças Oxitop® Control, controlador OC110, software Achat OC, e os acessórios apropriados (armário termostático não incluído).