Print…
Medição da biodegradabilidade, OxiTop® Control A6/A12 e OxiTop® Control S6/S12
Fornecedor: WTW
OxiTop®
705-1006EA 9900 EUR
WTWA208222 WTWA208198 WTWA208196
Medição da biodegradabilidade, OxiTop® Control A6/A12 e OxiTop® Control S6/S12
Biodegradabilidade de acordo com as normas ISO 9408/DIN EN 29 408/OECD 301 F. A determinação da biodegradabilidade deve ser efectuada antes da primeira utilização dos "novos" produtos químicos, não apenas por razões ambientais, mas também para minimizar as cargas de resíduos. A amostra, preparada de acordo com as instruções, e um branco são agitados durante 28 dias, a uma temperatura constante, em frascos fechados. O dióxido de carbono (CO₂) produzido é removido do espaço gasoso por meio de um absorvente, pelo que a pressão negativa resultante corresponde à medida da biodegradabilidade. O registo contínuo dos valores no OxiTop®-C significa que é possível assegurar de forma correcta a documentação necessária.
  • Os frascos e adaptadores usados na medição podem ser autoclavados a 121 °C
  • O controlador funciona num intervalo de 500 a 1350 hPa
  • A cabeça pisca durante 5 segundos quando é acedida pelo controlador
Fornecimento: Os controlos A6 e A12 incluem o pack pronto a usar de frascos de amostra e adaptadores, tabuleiro de agitação e agitadores, cabeças OxiTop®-C, controlador OC110, software Achat OC, e os acessórios apropriados (armário termostático não incluído).