Print…
Anemómetros, testo 410-1/2
Fornecedor: Testo
620-3308EA 173 EUR
620-3308 620-3307
Anemómetros, testo 410-1/2
Anemómetros
Práticos, pequenos e simples, estes medidores de velocidade do ar podem medir a temperatura e a velocidade do fluxo de ar, bem como a humidade (apenas 620-3308). Podem ainda efectuar medições de arrefecimento do ar.
  • Display retroiluminado
  • Função de desligar automaticamente (auto off)
  • Medição integrada com palheta de 40 mm
  • Função de retenção ('Hold') e valores mín./máx.
W×D×H: 133×46×25 mm
Peso: 110 g
Fornecimento: Delivery information: Supplied with two alkaline batteries, protective cap, wrist strap and belt holder.
Fornecimento: Supplied with two alkaline batteries, protective cap, wrist strap and belt holder.