Print…
Procurou por: Anemómetros
8  resultados encontrados
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.19153.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: MAS-100 air samplers are designed and manufactured to the most exacting standards. Ensuring compliant operation requires regular verification of the a...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TEST0563.0425)
Fornecedor: Testo
Descrição: The testo 425 digital hot wire anemometer with App connection is fast, easy and precise companion. All relevant calculations, such as volume flow or ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Testo
Descrição: Práticos, pequenos e simples, estes medidores de velocidade do ar podem medir a temperatura e a velocidade do fluxo de ar, bem como a humidade (apenas...
Fornecedor: Testo
Descrição: The compact 100 mm vane anemometer testo 417 is the ideal solution for simple, fast and precise determination of flow velocity and volume flow at air ...
Fornecedor: Testo
Descrição: These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Código de Artigo: (TEST0635.9535)
Fornecedor: Testo
Descrição: This IAQ (Indoor Air Quality) probe is mainly involves in measuring inside of ducts.
UOM: 1 * 1 unid.
Blocked
Código de Artigo: (TEST0563.0416)
Fornecedor: Testo
Descrição: The compact 16 mm vane anemometer testo 416 with telescopic probe and App connection, we can carry out flow measurements in the ventilation ducts of a...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-3311)
Fornecedor: Testo
Descrição: The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom