Desencapsuladores
Fornecedor:
VWR Collection
Descrição:
VWR®, Desencapsulador para tampas de alumínio de 20 mm
Fornecedor:
VWR Collection
Descrição:
VWR®, Decapper for 32 mm crimp caps
Fornecedor:
CHROMACOL
Descrição:
Chromacol™, Desencapsulador tipo alicate para tampas de 30 mm
Código de Artigo:
(548-1572)
Fornecedor:
CHROMACOL
Descrição:
Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:
1 * 1 unid.
Fornecedor:
BOCHEM
Descrição:
These decappers are used to remove aluminium crimp caps.
Fornecedor:
MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição:
The Capit-All and Capit-All IS instruments remove and replace screw caps on 96 and 24 format storage tubes with precision and ease. The instruments' r...
Fornecedor:
MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição:
This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Código de Artigo:
(WHEA224357)
Fornecedor:
DWK Life Sciences
Descrição:
Destampador para tampas de alumínio de 30 mm
UOM:
1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a
![]()
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a
![]()
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
|
|||||||||