Print…
CryoSleeve™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Scientific
Nalgene® CryoSleeve™
479-3260EA 106 EUR
479-3260
CryoSleeve™, Nalgene®
Palhetas criogénicas
A manga envolve os suportes de alumínio com criotubos de modo a protegê-los durante o manuseamento e o armazenamento. De PVC