Print…
Manga CryoFlex™ para tubos CryoLine™, Nunc™
Fornecedor: Thermo Scientific
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 84.6 EUR
479-6858
Manga CryoFlex™ para tubos CryoLine™, Nunc™
Palhetas criogénicas
Para o armazenamento em azoto líquido e para mais segurança ao congelar amostras perigosas. De PE
  • Pode ser cortada ao comprimento pretendido
  • Encolhe se ligeiramente aquecida
Ø exterior × C: 14×500 mm