Print…
Suportes para armazenamento de criotubos CryoLine™, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoLine™
479-0021EA 84 EUR
479-0021
Suportes para armazenamento de criotubos CryoLine™, Nunc™
Palhetas criogénicas
Suportes para armazenamento de alumínio para seis criotubos de 1,2 ou 1,8 ml; quatro criotubos de 3,6 ml ou três criotubos de 4,5 ml.
  • Podem ser marcados com tiras codificadas com cores
Comprimento: 280 mm