Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (77)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
criotubos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ideais para o armazenamento de células, soro ou antigénios a uma temperatura de –196 °C. Garantem a segurança do vedante tanto à temperatura ambiente ...
Fornecedor:  Nalgene
Descrição:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Fornecedor:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Fornecedor:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição:   Criotubos, Matrix®, PP, Estéril, Rosca interna, 2D barcoded tubes, with caps, bulk, 1 bag of 480 tubes, sterile, 0,2 ml, Basear: V bottom
UOM:  1 * 480 unid.
Fornecedor:  BIOCISION, LLC
Descrição:   Criotubos, TruCool®, PP, Estéril, Rosca interna, 4,0 ml, Base: Round bottom, Ø ext.×A: 12,5×75 mm
Fornecedor:  Nalgene
Descrição:   Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
Fornecedor:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrição:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Código de Artigo: (391-7589)
Fornecedor:  NUNC
Descrição:   Criotubos, Nunc™, PPCO, Estéril, Rosca e×terna, 2,0 ml, Ø ext.×A: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 23
  1  2  3  Próxima