Estes vials são utilizados preferencialmente em equipamentos dos seguintes fabricantes: Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR®/Hitachi, etc.
- Com fundo plano, redondo ou cónico
- Em vidro transparente ou âmbar
- Para quase todos os autosamplers
Ampla seleção de vials de encapsular ND8 disponíveis: vials de encapsular e micro vials ND8 podem ser fechados com tampas de alumínio de 8 mm, tampas de PE de 9 mm ou com tampas de encaixar de 8 mm. Os micro vials com um fundo cónico podem precisar de um adaptador para serem utilizados no autosampler.
- Com fundo plano, redondo ou cónico
- Em vidro transparente ou âmbar
- Para quase todos os autosamplers
Ampla seleção de vials de encapsular ND8 disponíveis: vials de encapsular e micro vials ND8 podem ser fechados com tampas de alumínio de 8 mm, tampas de PE de 9 mm ou com tampas de encaixar de 8 mm. Os micro vials com um fundo cónico podem precisar de um adaptador para serem utilizados no autosampler.