Print…
VWR® ND24, Vials roscados EPA
Fornecedor: VWR
VWR®
548-1462EA 606 EUR
548-1462 548-0156 548-0154 548-1057 548-9025
VWR® ND24, Vials roscados EPA
Vials
These vials are for use on instruments from the following manufacturers: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • Todos os tipos de vials EPA podem ser fornecidos com um certificado de limpeza especialmente necessário para análise COT
  • Podem também ser fornecidos com qualquer tipo de vedação ND24 já enroscada