Print…
VWR® ND8, Vials roscados
Fornecedor: VWR
VWR®
LAPH11090259EA 22.6 EUR
LAPH11090259 548-0420 548-1420 548-0018 548-3019 548-2090 548-3018
VWR® ND8, Vials roscados
Vials
Estes vials são utilizados preferencialmente em equipamentos dos seguintes fabricantes: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, etc.
  • Vials standard para GC e HPLC
  • Especialmente indicado para instrumentos VWR®/Hitachi
  • Ampla gama de micro-insertos
  • Vials e vedantes também disponíveis como kit 2 em 1
  • Pequena abertura requer micro-insertos com um diâmetro de 5 mm
  • Micro-inserto com fundo plano também disponível
Fornecimento: Os kits incluem: vials roscados de vidro de 1,5 ml (11,6x32 mm), tampa roscada de PP preto, com orifício central de 5,5 mm e septo.