Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (256)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Vials para cromatografia"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/36/18374036.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"64"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vials, micro-inserts tampas e kits.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vials roscados em vidro ou em plástico para cromatografia gasosa e HPLC, micro-inserts, tampas e kits. Vials para Waters e Agilent, com utilização uni...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vials transparentes e de vidro âmbar com fundo plano ou redondo e volumes de 5 a 20 ml, tampas e ferramentas. Um frasco com fundo redondo é mais robus...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Combinação de frasco e tampa prática e económica para a análise expedita em HPLC
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estes vials são utilizados preferencialmente em equipamentos dos seguintes fabricantes: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hit...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Fornecido pré-montado, a pedido.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vials com abertura larga para a cromatografia gasosa e HPLC, micro-inserts, tampas, kits e ferramentas.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vials, tampas, septos e kits.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 64
  1  2  3  4  5  6  7  8  Próxima