Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (19)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Encaixes para Cromatografia
15  results were found
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/35/18374035.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Encaixa para cromatografia, VWR®, Vidro, De vidro transparente cónico, com mola de plástico incluída, 0,10 ml, Ø×A: 5×29 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Encaixa para cromatografia, VWR®, Micro-inserts, de vidro transparente, com mola de plástico incluída, 0,10 ml, Ø×A: 5,7×29 mm
Código de Artigo: (548-0093)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Encaixa para cromatografia, VWR®, Vidro, De vidro transparente, topo de 15 mm (necessita do artigo 548-0094), 0,30 ml, Ø×A: 6×40 mm
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Encaixa para cromatografia, VWR®, Vidro, Micro-inserts, de vidro transparente, parte superior com 13 mm, 0,30 ml, Ø×A: 6×43 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Encaixa para cromatografia, VWR®, PP, Transparentes, topo de 10 mm, com marcas de graduação, 0,10 ml, Ø×A: 6×29 mm
Fornecedor:  CHROMACOL
Descrição:   Encaixa para cromatografia, Chromacol™, Vidro, 02-MTVWG, Insert cónico para vial de boca larga de 2 ml, de qualidade superior, 6×30 mm, 0,20 ml
Fornecedor:  CHROMACOL
Descrição:   Encaixa para cromatografia, Chromacol™, 02-MTV, Insert cónico para frascos de boca larga de 2 ml, 5×30 mm, 0,20 ml
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   Encaixa para cromatografia, Vidro, with flat bottom, Limited volume insert for 1,8 ml vial, 0,25 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 15
  1  2  Próxima