Print…
Procurou por: Válvulas
138  resultados encontrados
SearchResultCount:"138"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Build leakproof fluid handling systems.
Código de Artigo: (MFLX30526-34BLK)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 200 unid.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Enhance fluid flow with a larger bore than standard luer stopcocks.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Regulate flow without any leaking.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Regulate flow without any leaking.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Regulate flow without any leaking.
Promoção
Código de Artigo: (MFLX30526-34)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Regulate flow without any leaking.
Código de Artigo: (HICHHI-128)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Pressão: 5,17 bar
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: S.C.A.T.
Descrição: These air valves can be used for analytical and preperative applications.
Fornecedor: SGE Analytical Science
Descrição: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Body made of PTFE with 2 connections and nuts made of glass-fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tube.
Código de Artigo: (BOHLM551-01)
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Valve body made of PP with connection (thread UNF ¹/₄" 28G) suitable for b.safe Caps.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Valve body made of PP with connection (thread UNF ¼" 28G) suitable for b.safe caps. Lid with aeration opening and Luerlock connector, integrated non-r...
Fornecedor: SGE Analytical Science
Descrição: Syringe valve V25/2.5M-0.63C, push-pull with needle, 25 µl - 2,5 ml syringe volume
Código de Artigo: (USBE69500)
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Outlet valve with M10×1 outside thread.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 138
no targeter for Bottom