Print…
Tubos, PTFE
Fornecedor: Bohlender
BOLA
228-0750EA 27.7 EUR
228-0750 228-0753 228-0754 228-0751 228-0752 228-4118 228-0755 228-4119 228-0756 228-0748 228-0749 228-4168 228-4124 228-4125 228-1530 228-1497 228-1498 228-1531 228-1495 228-1496 228-1534 BOHLS1810-39 228-1535 228-1532 228-1499 228-1533 228-1536 228-1529 228-4135 228-4138 228-4134 BOHLS1810-43 228-0732 228-4139 228-0735 228-0736 228-0733 228-0734 228-1198 228-0742 228-0743 228-0741 228-0746 228-0747 228-4108 228-0744 228-4109 228-0745 228-0739 228-0737 228-0738 228-4140
Tubos, PTFE
Tubagem Tubulação de transferência
De PTFE, brancos, translúcidos.
  • Resistência química excelente
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Isentos de substâncias extraíveis, fisiologicamente neutros, biocompatíveis
Estes tubos distinguem-se pela superfície não aderente e excelentes propriedades dieléctricas.
Resistência térmica: −200 a +260 °C