Print…
VWR®, Tubos de ensaio sem rebordo
Fornecedor: VWR
VWR®
212-0016EA 45.3 EUR
212-0016 212-0015 212-0013 212-0012 212-0019 212-0018 212-0017
VWR®, Tubos de ensaio sem rebordo
Tubos Tubos para ensaio
Vidro de cal sodada.
  • De paredes espessas
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Também podem ser utilizados como tubos de ensaio descartáveis
A alternativa de qualidade comprovada numa embalagem económica.