Print…
Tubos de cultura com tampa roscada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
212-0379EA 328.61 EUR
212-0379 391-0171 391-4022 212-0377 391-0172 212-0375
Tubos de cultura com tampa roscada, DURAN®
Tubos Tubos para culturas
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com rosca DIN e tampas roscadas vermelhas de PBT com juntas revestidas a PTFE.
  • Excelente resistência química
  • Elevada resistência térmica, esterilizáveis a 121 °C, até 1 bar de sobrepressão
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura