Print…
Tubos de amostra NMR, de 5 mm, económicos
Fornecedor: VWR Collection
VWR®
634-0458EA 10.3 EUR
634-0458 634-0459 634-0445 634-0451 634-0447 634-0446 634-0450
Tubos de amostra NMR, de 5 mm, económicos
Tubos Tubos NMR
De vidro borosilicato 5.1
  • Ideais para NMR de alto débito e sistemas NMR de amostras automático.
Cada tubo possui o número do catálogo gravado e um ponto de marcação.
Diâmetro exterior: 4,947 mm ±0,019 mm
Espessura da parede: 0,43 mm ±0,02 mm
Fornecimento: fornecidos com tampas e em embalagens de 5 unidades.