Print…
Microtubos, de 0,5 ml
Fornecedor: Brand
211-2612EA 68.9 EUR
211-2612
Microtubos, de 0,5 ml
Tubos Tubos de microcentrífuga
De PP, autoclaváveis, com tampa acoplada.
  • Aptos a suportarem centrifugação até 10 000×g
  • A tampa plana pode ser facilmente rotulada e perfurada
  • A tampa acoplada de ajuste estanque proporciona um vedante isento de fugas