Print…
Microtubos, de 2,0 ml
Fornecedor: Brand
211-2606EA 45.6 EUR
211-2606
Microtubos, de 2,0 ml
Tubos Tubos de microcentrífuga
De PP, graduados, autoclaváveis, com tampa acoplada.
  • Aptos a suportarem centrifugação até 20 000×g
  • A tampa plana pode ser facilmente rotulada e perfurada
  • Campo fosco para inscrição